Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-9491R-A350
BOSSBS-9491R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9491R-A350
Anti-INIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The SOSS (Sensor of single-strand DNA) complex consists of multiple proteins that promote DNA repair and G2/M checkpoint downstream of the MRN (Mre11, Rad50 and Nbs1) complex. The complex is composed of SSBP1, INTS3 and C9orf80. Specifically, the SOSS complex binds to ssDNA at DNA lesions that influences diverse endpoints in the cellular DNA damage response. The complex is required for efficient homologous recombination-dependent repair of double-stranded breaks and ATM-dependent signaling pathways. C9orf80, also known as SOSS complex subunit C and Single-stranded DNA-binding protein-interacting protein 1 (SSBIP1), is a 104 amino acid nuclear protein that is a component of the SOSS complex. Upon DNA damage, C9orf80 along with other components of the SOSS complex migrate to the nucleus. There are two isoforms of C9orf80 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: INIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité