Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-F9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-9500R-A350
BOSSBS-9500R-A350EA 890 EUR InStock
BOSSBS-9500R-A350
Anti-F9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Hemostasis following tissue injury involves the deployment of essential plasma procoagulants (prothrombin, and factors X, IX, V, and VIII), which are involved in a blood coagulation cascade that leads to the formation of insoluble fibrin clots and the promotion of platelet aggregation (1-3). Coagulation factor IX (plasma thromboplastic component, F9, F.IX, HEMB) is a vitamin K-dependent, single chain serine protease that is synthesized in the liver and circulates as an inactive precursor (3,4). Factor XIa mediated proteolytic cleavage of factor IX generates factor IXa, an active serine protease composed of a 145 amino acid light chain and a 236 amino acid catalytic heavy chain, linked through disulfide bonds (5). Genetic alterations at the Factor IX locus such as point mutations, insertions and deletions, can lead to hemophilia B, also known as Christmas disease (6).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Factor IX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité