Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KNG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-9504R-A555
BOSSBS-9504R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9504R-A555
Anti-KNG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
This gene uses alternative splicing to generate two different proteins- high molecular weight kininogen (HMWK) and low molecular weight kininogen (LMWK). HMWK is essential for blood coagulation and assembly of the kallikrein-kinin system. Also, bradykinin, a peptide causing numerous physiological effects, is released from HMWK. In contrast to HMWK, LMWK is not involved in blood coagulation. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Oct 2009].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KNG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité