Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-9507R-A350
BOSSBS-9507R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9507R-A350
Anti-EPR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Cellular receptors for blood proteases regulate chemotaxis, extracellular proteolysis, and growth behavior of normal and malignant cells. Effector cell protease receptor-1 (EPR1) is a receptor for the coagulation protease factor Xa. EPR1 is characterized by a cysteine-rich extracellular module, a single membrane-spanning domain, and a serine-rich cytoplasmic tail featuring at least 15 potential phosphorylation sites. EPR1 also contains 2 N-linked glycosylation sites, 4 O-linked glycosylation sites, and a chondroitin sulfate attachment site, which may provide anchoring for carbohydrate chains, EPR1 transfectants bind to factor Xa in a specific and saturable manner, and in the absence of factor V/Va promote prothrombin activation in a factor Xa concentration-dependent reaction. Activated platelets and megakaryocytes express EPR1. Both EPR1 and membrane-bound factor Va are thought to be required to mediate factor Xa binding to the activated platelet to form a functional prothrombinase complex.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EPR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité