Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AMPD3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-9517R-FITC
BOSSBS-9517R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9517R-FITC
Anti-AMPD3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
AMP deaminase plays a critical role in energy metabolism.Involvement in diseaseDefects in AMPD3 are the cause of adenosine monophosphate deaminase deficiency erythrocyte type (AMPDDE); also known as erythrocyte AMP deaminase deficiency. AMPDDE is a metabolic disorder due to lack of activity of the erythrocyte isoform of AMP deaminase. It is a clinically asymptomatic condition characterized by a 50% increase in steady-state levels of ATP in affected cells. Individuals with complete deficiency of erythrocyte AMP deaminase are healthy and have no hematologic disorders.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AMPD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité