Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MPP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9522R
BOSSBS-9522REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9522R
Anti-MPP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Kinesins constitute a large family of microtubule-dependent motor proteins which are responsible for the distribution of numerous organelles, vesicles and macromolecular complexes throughout the cell. Individual Kinesin members play crucial roles in cell division, intracellular transport and membrane trafficking events, including endocytosis and transcytosis. MPP1 (M-phase phosphoprotein 1), also known as KIF20B (kinesin family member 20B), MPHOSPH1 or KRMP1, is a 1,820 amino acid protein that localizes to both the nucleus and the cytoplasm and contains one kinesin-motor domain. Expressed in kidney, brain, testis and ovary, MPP1 functions as a plus-end directed motor enzyme that interacts with Pin1 and is required for the completion of cytokinesis. MPP1, which exists as multiple alternatively spliced isoforms termed 1-5, is subject to post-translational phosphorylation, probably by ATM or ATR.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MPP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité