Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIGA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9524R-CY5.5
BOSSBS-9524R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9524R-CY5.5
Anti-PIGA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
PIGA belongs to the glycosyltransferase 1 family and is necessary for the synthesis of N-acetylglucosaminyl-phosphatidylinositol, the very early intermediate in GPI-anchor biosynthesis. Defects in PIGA are the cause of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) which is an acquired hemolytic blood disorder characterized by chronic hemolysis with hemoglobinuria, increased tendency to venous thrombosis, and variable degrees of bone marrow failure.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PIGA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité