Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9526R-CY7
BOSSBS-9526R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9526R-CY7
Anti-KLF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Transcription regulator of erythrocyte development that probably serves as a general switch factor during erythropoiesis. Is a dual regulator of fetal-to-adult globin switching. Binds to the CACCC box in the beta-globin gene promoter and acts as a preferential activator of this gene. Furthermore, it binds to the BCL11A promoter and activates expression of BCL11A, which in turn represses the HBG1 and HBG2 genes. This dual activity ensures that, in most adults, fetal hemoglobin levels are low. Able to activate CD44 and AQP1 promoters. When sumoylated, acts as a transcriptional repressor by promoting interaction with CDH2/MI2beta and also represses megakaryocytic differentiation (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KLF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité