Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-AKD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9532R-A488
BOSSBS-9532R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9532R-A488
Anti-AKD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
AKD1 is a 1,911 amino acid coiled-coil protein belonging to the adenylate kinase family. AKD1 exists as six alternatively spliced isoforms and is encoded by a gene that maps to human chromosome 6q21. Chromosome 6 makes up nearly 6% of the human genome and contains 170 million base pairs, which encode 1,200 genes. Deletion of a portion of the q arm of chromosome 6 is associated with early onset intestinal cancer, suggesting the presence of a cancer susceptibility locus. A bipolar disorder susceptibility locus is also linked to the q arm of chromosome 6. The PARK2 gene, which is associated with Parkinson's disease, and the genes encoding the major histocompatiblity complex proteins are located on chromosome 6. Stickler syndrome, 21-hydroxylase deficiency and maple syrup urine disease are also associated with genes on chromosome 6.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AKD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité