Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GMNN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9536R
BOSSBS-9536REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9536R
Anti-GMNN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Inhibits DNA replication by preventing the incorporation of MCM complex into pre-replication complex (pre-RC). It is degraded during the mitotic phase of the cell cycle. Its destruction at the metaphase-anaphase transition permits replication in the succeeding cell cycle. Inhibits the transcriptional activity of a subset of Hox proteins, enrolling them in cell proliferative control.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Geminin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité