Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Orai2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9541R-A750
BOSSBS-9541R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9541R-A750
Anti-Orai2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Orai2 is a 254 amino acid multi-pass membrane protein that belongs to the orai family of proteins. Localizing to the plasma membrane, Orai2 plays an important role in store-operated calcium (SOC) entry, a process involving Ca²⁺ influx and replenishment of Ca²⁺ stores formerly emptied through the action of inositol 1,4,5-trisphosphate production and other Ca²⁺ mobilizing agents. CRAC channels are responsible for medi-ating calcium influx in T-cells and play an important role in the immune response. Orai2 specifically increases the Ca²⁺-selective current through coaction with the Ca²⁺ sensor Stim1.

Type: Primary
Antigen: Orai2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/254
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité