Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FIBCD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9546R-A750
BOSSBS-9546R-A750EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-9546R-A750
Anti-FIBCD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
FIBCD1 is a 461 amino acid single-pass membrane protein that contains one fibrinogen C-terminal domain and exists as multiple alternatively spliced isoforms. The gene encoding FIBCD1 maps to human chromosome 9, which contains 145 million base pairs, comprises 4% of the human genome and encodes nearly 900 genes.

Type: Primary
Antigen: FIBCD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 401-461/461
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité