Anti-FIBCD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-9546R-CY3
BOSSBS-9546R-CY3EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-9546R-CY3
Anti-FIBCD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
FIBCD1 is a 461 amino acid single-pass membrane protein that contains one fibrinogen C-terminal domain and exists as multiple alternatively spliced isoforms. The gene encoding FIBCD1 maps to human chromosome 9, which contains 145 million base pairs, comprises 4% of the human genome and encodes nearly 900 genes.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: FIBCD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité