Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PGGT1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9547R-A680
BOSSBS-9547R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9547R-A680
Anti-PGGT1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
FNTA, also known as CAAX farnesyltransferase (FTase), attaches a farnesyl group from farnesyl pyrophosphate to cysteine residues at the fourth position from the C terminus of proteins that end in the so-called CAAX box, where C is cysteine, A is usually but not always an aliphatic amino acid, and X is typically methionine or serine. This type of posttranslational modification provides a mechanism for membrane localisation of proteins that lack a transmembrane domain. This enzyme has the remarkable property of farnesylating peptides as short as four residues in length that conform to the CAAX consensus sequence. FNTA is also a specific cytoplasmic interactor of the transforming growth factor-beta and activin type I receptors. It is likely to be a key component of the Signalling pathway which involves p21ras, an important substrate for farnesyltransferase.

Type: Primary
Antigen: PGGT1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 301-379/379
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité