Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BEND2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9551R-CY5.5
BOSSBS-9551R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9551R-CY5.5
Anti-BEND2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
BEND2 is a 799 amino acid protein that contains two BEN domains. BEND2 exists as two alternatively spliced isoforms and is considered a complete proteome. BEN domain mediates protein–DNA and protein–protein interactions during chromatin organization and transcription. BEN domain may play a role in organization of viral DNA during replication or transcription. The BEND2 gene maps to human chromosome Xp22.13. Chromosome X consists of about 153 million base pairs and nearly 1,000 genes. The X and Y chromosomes are the human sex chromosomes. The combination of an X and Y chromosome lead to normal male development while two copies of X lead to normal female development. Color blindness, hemophilia, and Duchenne muscular dystrophy are well known X chromosome-linked conditions which affect males more frequently as males carry a single X chromosome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BEND2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité