Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GLTPD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9557R-CY7
BOSSBS-9557R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9557R-CY7
Anti-GLTPD2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The GLTP (glycolipid transfer protein) superfamily is defined by a unique lipid transfer/binding fold (GLTP fold) that accelerate glycolipid intermembrane transfer. GLTPD2 is a 291 amino acid protein that belongs to the GLTP family. The gene encoding GLTPD2 maps to human chromosome 17, which comprises over 2.5% of the human genome and encodes over 1,200 genes. Two key tumor suppressor genes are associated with chromosome 17, p53 and BRCA1. Malfunction or loss of p53 expression is associated with malignant cell growth and Li-Fraumeni syndrome. Neurofibromatosis, a condition characterized by neural and epidermal lesions, and dysregulated Schwann cell growth are both linked to mutations on chromosome 17. Alexander disease, Birt-Hogg-Dube syndrome and Canavan disease are also associated with chromosome 17.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GLTPD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité