Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LACTB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-9561R-A555
BOSSBS-9561R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9561R-A555
Anti-LACTB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Penicillin refers to any member of beta-lactam antibiotics group. These agents are identified by a beta-lactam ring within their molecular structure. As the most widely used group of antibiotics available, beta-lactams are used for the treatment of bacterial infections usually caused by gram-positive organisms. Beta-lactam antibiotics are bactericidal, functioning to inhibit the synthesis of the peptidoglycan layer of bacterial cell walls. Bacterial penicillin-binding proteins and beta-lactamases constitute a large family of serine proteases that perform essential functions in the synthesis and maintenance of peptidoglycan cell wall. Notably, beta-lactamases cleave beta-lactams, therefore providing the bacteria with resistance to the antibiotic. Homologues of beta-lactamases occur in many species, including human, rat, cow, rabbit, pig, xenopus, zebrafish, and C. elegans. The human homologues, LACTB and LACTB2, are active-site-serine enzymes thought to be involved in metabolism.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LACTB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité