Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAPTM4A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9562R-HRP
BOSSBS-9562R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9562R-HRP
Anti-LAPTM4A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Lysosomal-associated transmembrane protein 4A (LAPTM4A), also known as Golgi 4-transmembrane spanning transporter MTP, is a 233 amino acid protein belonging to the LAPTM5/LAPTM5 transporter family. LAPTM4A is subcellularly localized to the intracytoplasmic membrane and has the potential to reside in intracellular membrane-bound compartments. LAPTM4A is thought to function as a transporter of nucleosides and/or nucleoside derivatives between the cytosol and the lumen of intracellular compartments. LAPTM4A is predicted to have four transmembrane domains, with the C-terminal domain being required for retention of the protein within intracellular membranes.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: LAPTM4A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité