Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LMBR1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-9563R-FITC
BOSSBS-9563R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9563R-FITC
Anti-LMBR1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
LMBR1 is a 490 amino acid multi-pass membrane protein that is widely expressed with strongest expression in heart and pancreas. Belonging to the LIMR family, LMBR1 shares 95% sequence identity with the mouse protein and may play crucial role in the evolution of limb and skeletal system. LMBR1 is critical for expression of sonic hedgehog (Shh) in the developing posterior limb bud mesenchyme. Mutations in the gene encoding LMBR1 is the cause of several rare conditions such as acheiropody (ACHP) and syndactyly type 4 (SDYT4). ACHP is an autosomal recessive inherited disorder characterized by bilateral congenital amputations of the hands and feet. LMBR1L (limb region 1 protein homolog-like), also known as LIMR (Lipocalin-1-interacting membrane receptor), is a 489 amino acid multi-pass membrane protein that is thought to act as a receptor for Lipocalin-1 and may also assist in its endocytosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LMBR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité