Anti-Osteocrin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-9566R-A750
BOSSBS-9566R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9566R-A750
Anti-Osteocrin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Appears to modulate osteoblastic differentiation. Could also function as an autocrine and paracrine factor linked to glucose metabolism in skeletal muscle (By similarity).
Type: Primary
Antigen: Osteocrin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 83-133/133
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité