Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPE65 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9575R-A680
BOSSBS-9575R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9575R-A680
Anti-RPE65 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The retinal pigment epithelium (RPE) is a monolayer simple epithelium in proximity to the outer surface of the retinal photoreceptor cells. Retinal pigment epithelium-specific protein (RPE65) is a 65 kDa protein belonging to the carotene dioxygenase family. This protein is important in 11-cis retinal production as well as in visual pigment regeneration. RPE65 is attached to the membrane by a lipid anchor when palmitoylated (membrane form) and soluble when unpalmitoylated. The soluble form of the protein binds vitamin A. Defects in RPE65 causes autosomal dominant retinitis pigmentosa and/or Leber congenital amaurosis type 2.

Type: Primary
Antigen: RPE65
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-120/533
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité