Anti-RPE65 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-9575R-CY7
BOSSBS-9575R-CY7EA 900 EUR InStock
BOSSBS-9575R-CY7
Anti-RPE65 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The retinal pigment epithelium (RPE) is a monolayer simple epithelium in proximity to the outer surface of the retinal photoreceptor cells. Retinal pigment epithelium-specific protein (RPE65) is a 65 kDa protein belonging to the β-carotene dioxygenase family. This protein is important in 11-cis retinal production as well as in visual pigment regeneration. RPE65 is attached to the membrane by a lipid anchor when palmitoylated (membrane form) and soluble when unpalmitoylated. The soluble form of the protein binds vitamin A. Defects in RPE65 causes autosomal dominant retinitis pigmentosa and/More Product Information
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl BOSSBS-9575R-CY7
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité