Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TSPEAR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9577R-A488
BOSSBS-9577R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9577R-A488
Anti-TSPEAR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
TSPEAR, also known as C21orf9, is a 669 amino acid secreted protein. Expressed as two isoforms produced by alternative splicing, TSPEAR contains one Thrombospondin N-terminal domain and seven EAR (epilepsy-associated repeat) domains. EAR domains are found in several proteins, including TSPEAR, encoded by genes that map within chromosome regions associated with seizure disorders. It is thought that the EAR domain plays a role in the pathogenesis of epilepsy by either binding to an unknown epileptic ligand or interfering with axon synaptogenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TSPEAR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité