Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHARPIN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9581R-A680
BOSSBS-9581R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9581R-A680
Anti-SHARPIN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Component of the LUBAC complex which conjugates linear polyubiquitin chains in a head-to-tail manner to substrates and plays a key role in NF-kappa-B activation and regulation of inflammation. LUBAC conjugates linear polyubiquitin to IKBKG and RIPK1 and is involved in activation of the canonical NF-kappa-B and the JNK Signalling pathways. Linear ubiquitination mediated by the LUBAC complex interferes with TNF-induced cell death and thereby prevents inflammation. LUBAC is proposed to be recruited to the TNF-R1 Signalling complex (TNF-RSC) following polyubiquitination of TNF-RSC components by BIRC2 and/or BIRC3 and to conjugate linear polyubiquitin to IKBKG and possibly other components contributing to the stability of the complex. Together with FAM105B/otulin, the LUBAC complex regulates the canonical Wnt Signalling during angiogenesis.

Type: Primary
Antigen: SHARPIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 271-387/387
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité