Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SHARPIN Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-9581R-FITC
BOSSBS-9581R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9581R-FITC
Anti-SHARPIN Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
SHARPIN is a 387 amino acid protein that localizes to the cytoplasm and contains one RanBP2-type zinc finger. Expressed at high levels in placenta and skeletal muscle and present at lower levels in colon, brain, heart, liver, kidney, lung, thymus and small intestine, SHARPIN interacts with Shank 1 and is thought to play a role in the control of inflammatory responses and in the overall development of the immune system. SHARPIN exists as three alternatively spliced isoforms and shares 73% sequence identity with its mouse counterpart, suggesting a conserved role between species. The gene encoding SHARPIN maps to human chromosome 8, which consists of nearly 146 million base pairs, houses more than 800 genes and is associated with a variety of diseases and malignancies.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SHARPIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité