Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STAT1 p84+p91 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-9584R-A555
BOSSBS-9584R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9584R-A555
Anti-STAT1 p84+p91 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Membrane receptor signaling by various ligands, including interferons and growth hormones such as EGF, induces activation of JAK kinases which then leads to tyrosine phosphorylation of the various Stat transcription factors. Stat1 and Stat2 are induced by IFN-å and form a heterodimer which is part of the ISGF3 transcription factor complex. Although early reports indicate Stat3 activation by EGF and IL-6, it has been shown that Stat3∫ appears to be activated by both while Stat3å is activated by EGF, but not by IL-6. Highest expression of Stat4 is seen in testis and myeloid cells. IL-12 has been identified as an activator of Stat4. Stat5 has been shown to be activated by Prolactin and by IL-3. Stat6 is involved in IL-4 activated signaling pathways.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: STAT1 p84+p91
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité