Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRYGS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-9585R-CY3
BOSSBS-9585R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9585R-CY3
Anti-CRYGS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Crystallins are water soluble structural proteins found in the vertebrate eye. Mammalian crystallins are classified in three forms, designated α, β and γ. Crystallins, as the principal components of the lens, function to increase the refractive index of the eye during accommodation by forming high-molecular weight aggregates which maintain transparency. γS-crystallin (Gamma-crystallin S), also known as Beta-crystallin S, is a 178 amino acid protein that exists as a monomer which does not aggregate. γS-crystallin contains a two-domain beta structure and belongs to the beta/gamma-crystallin gene family mapping to human chromosome 3. γS-crystallin has been linked to congenital cataract development, a disorder signified by increasing levels of lens opacity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: gamma crystallin S
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité