Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR71 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9599R
BOSSBS-9599REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9599R
Anti-GPR71 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The sense of taste provides animals with valuable information about the quality and nutritional value of food. There are four widely accepted categories of taste perception, sweet, bitter, salty, and sour. A controversial fifth taste, known as umami or monosodium glutamate (MSG), has also been described. A family of G protein coupled receptors are involved in taste perception, and includes T1R, which is involved in sweet and umami taste perception, and T2R, which is involved in bitter taste perception. The T1R family consists of three members, T1R1, T1R2, and T1R3 (1-4). These proteins form heterodimers, which alters the selectivity of the subunits (1-4). The T1R2 and T1R3 heterodimer functions as a receptor for sweet taste, and recognizes several sweet-tasting molecules, such as sucrose, saccharin, dulcin, and acesulfame-K (1–4). The T1R1 and T1R3 heterodimer recognizes L-amino-acids to perceive umami taste. Sweet taste transduction is carried out by two pathways (2). First, sucrose and other sugars activate Gas via the T1Rs, which activates adenylyl cyclase to generate cAMP. Artificial sweeteners bind to either Gbg or Gaq coupled T1Rs to activate PLCb2 and generate IP3 and DAG. Both pathways ultimately lead to neurotransmitter release. The mouse T1R3 gene maps to chromosome 4 near the Sac locus, a primary determinant of sweet preference in mice, and it is expressed in a subset of taste cells in circumvallate, foliate, and fungiform taste papillae.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GPR71
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité