Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Transcription factor 25 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9604R-A750
BOSSBS-9604R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9604R-A750
Anti-Transcription factor 25 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Transcription factor 25 acts as a transcriptional repressor. It has been shown to repress transcription of SRF in vitro and hence may play a role in heart development. Transcription factor 25, is a 676 amino acid protein that plays a role in cell death. A member of the TCF25 family, Nulp1 utilizes its C-terminus to mediate transcriptional repression of SRF in vitro, and interacts with XIAP. Nulp1 localizes primarily to the nucleus but is also found in cytosol. Widely expressed, Nulp1 is found at high levels in embryonic brain and adult heart. The gene encoding Nulp1 maps to human chromosome 16, which encodes over 900 genes and comprises nearly 3% of the human genome. The GAN gene is located on chromosome 16 and, with mutation, may lead to giant axonal neuropathy, a nervous system disorder characterised by increasing malfunction with growth. The rare disorder Rubinstein-Taybi syndrome is also associated with chromosome 16, as is Crohn's disease, which is a gastrointestinal inflammatory condition.

Type: Primary
Antigen: Transcription factor 25
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-300/676
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité