Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF828 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9607R-CY7
BOSSBS-9607R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9607R-CY7
Anti-ZNF828 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. ZNF828, is a 812 amino acid protein that contains one C2H2-type zinc finger and is localized to the cytoplasm and the nucleus. The gene encoding ZNF828 maps to chromosome 13. Comprising nearly 4% of the human genome, chromosome 13 contains around 114 million base pairs and encodes over 400 genes. Chromosome 13 houses key tumor suppressor genes, including BRCA2 and RB1, which are associated with breast cancer susceptibility and retinoblastoma, respectively. Trisomy 13, also known as Patau syndrome, is deadly and the few who survive past one year suffer from permanent neurologic defects, difficulty eating and vulnerability to serious respiratory infections.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZNF828
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité