Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBM26 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9609R-A750
BOSSBS-9609R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9609R-A750
Anti-RBM26 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Proteins containing RNA recognition motifs, including various hnRNP proteins, are implicated in the regulation of alternative splicing and protein components of snRNPs. The RBM (RNA-binding motif) gene family encodes proteins with an RNA binding motif that have been suggested to play a role in the modulation of apoptosis. RBM26 (RNA binding motif protein 26), whose alternative names include CTCL tumour antigen se70-2, C13orf10, ARRS2, SE70-2, ZC3H17, PRO1777, FLJ20957, RP11-255E21.1, MGC133295 or MGC133296, is a 1,007 amino acid protein with six isoforms which result due to alternative splicing. RBM26 also contains one C3H1-type zinc finger and two RRM (RNA recognition motif) domains. The gene encoding RBM26 maps to human chromosome 13q31.1.

Type: Primary
Antigen: RBM26
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 701-800/1007
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité