Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBM26 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9609R-HRP
BOSSBS-9609R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9609R-HRP
Anti-RBM26 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Proteins containing RNA recognition motifs, including various hnRNP proteins, are implicated in the regulation of alternative splicing and protein components of snRNPs. The RBM (RNA-binding motif) gene family encodes proteins with an RNA binding motif that have been suggested to play a role in the modulation of apoptosis. RBM26 (RNA binding motif protein 26), whose alternative names include CTCL tumor antigen se70-2, C13orf10, ARRS2, SE70-2, ZC3H17, PRO1777, FLJ20957, RP11-255E21.1, MGC133295 or MGC133296, is a 1,007 amino acid protein with six isoforms which result due to alternative splicing. RBM26 also contains one C3H1-type zinc finger and two RRM (RNA recognition motif) domains. The gene encoding RBM26 maps to human chromosome 13q31.1.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: RBM26
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité