Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLLD6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9611R-CY7
BOSSBS-9611R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9611R-CY7
Anti-CLLD6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
CLLD6, is a 196 amino acid protein that contains one B30.2/SPRY domain. Expression of CLLD6 is found at highest levels in heart, skeletal muscle and testis, with lower levels found in thymus, peripheral blood leukocytes, lymph node and bone marrow. Existing as two alternatively spliced isoforms, CLLD6 maps to human chromosome 13, which comprises nearly 4% of human DNA and contains about 114 million base pairs and 400 genes. Key tumor suppressor genes on chromosome 13 include the breast cancer susceptibility gene, BRCA2, and the RB1 (retinoblastoma) gene. RB1 encodes a crucial tumor suppressor protein which, when defective, leads to malignant growth in the retina and has been implicated in a variety of other cancers. The gene SLITRK1, which is associated with Tourette syndrome, is on chromosome 13. As with most chromosomes, polysomy of part or all of chromosome 13 is deleterious to development and decreases the odds of survival.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CLLD6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité