Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIBF1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9612R-HRP
BOSSBS-9612R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9612R-HRP
Anti-PIBF1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
PIBF is synthesized during pregnancy in response to progesterone by progesterone receptor-positive T lymphocytes (mostly gamma-delta T cells). In the presence of PIBF, natural killer (NK) cells inhibit the release of perforin from storage granules and therefore fail to lyse target cells. In humans, the amount of cells that express PIBF is significantly higher in healthy pregnant women than in women at risk for premature pregnancy termination. Full-length PIBF is associated with the nucleus, whereas secretion of shorter forms is induced by activation of the cell. Research suggests that PIBF functions as a transcription factor in its full-length form, while smaller forms may act as cytokines. The PIBF gene encodes a deduced hydrophilic 757-amino acid alpha-helical protein with an N-terminal signal sequence, a leucine zipper motif, a basic zipper sequence, a PEST sequence, a nuclear localization signal, an endoplasmic reticulum membrane retention signal, and many presumeed N-glycosylation and phosphorylation sites.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PIBF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité