Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-C13ORF38 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9613R-A488
BOSSBS-9613R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9613R-A488
Anti-C13ORF38 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Comprising nearly 4% of human DNA, chromosome 13 contains around 114 million base pairs and 400 genes. Key tumor suppressor genes on chromosome 13 include the breast cancer susceptibility gene, BRCA2, and the RB1 (retinoblastoma) gene. RB1 encodes a crucial tumor suppressor protein which, when defective, leads to malignant growth in the retina and has been implicated in a variety of other cancers. The gene SLITRK1, which is associated with Tourette syndrome, is on chromosome 13. As with most chromosomes, polysomy of part or all of chromosome 13 is deleterious to development and decreases the odds of survival. Trisomy 13, also known as Patau syndrome, is quite deadly and the few who survive past one year suffer from permanent neurologic defects, difficulty eating and vulnerability to serious respiratory infections. The LOC728591 gene product has been provisionally designated LOC728591 pending further characterization.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: C13ORF38
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité