Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C14ORF174 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9617R-A488
BOSSBS-9617R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9617R-A488
Anti-C14ORF174 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
C14orf174, is a 674 amino acid protein that contains one SAM (sterile alpha motif) domain. Existing as two alternatively spliced isoforms,C14orf174 is encoded by a gene that maps to human chromosome 14q24.3. Chromosome 14 contains about 700 genes and 106 million base pairs and makes up about 3.5% of human cellular DNA. Chromosome 14 encodes the presinilin 1 (PSEN1) gene, which is one of the three key genes associated with the development of Alzheimer's disease. The SERPINA1 gene is located on chromosome 14 and when defective leads to the genetic disorder ?-antitrypsin deficiency. This disorder is characterized by severe lung complications and liver dysfunction. Notably, the immunoglobulin heavy chain locus is found on chromosome 14 and has been identified as a fusion with the chromosome 19 encoded protein Bcl-3 in the (14;19) translocations found in a variety of B cell malignancies.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: C14ORF174
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité