Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PARP16 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9623R-CY5.5
BOSSBS-9623R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9623R-CY5.5
Anti-PARP16 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Poly(ADP-ribosylation) is a method of DNA damage-dependent posttranslational modification that helps to rescue injured proliferating cells from cell death. The PARP (poly(ADP-ribose) polymerase) proteins comprise a superfamily of enzymes that functionally modify histones and other nuclear proteins, thereby preventing cell death. PARPs use NAD+ as a substrate to catalytically transfer ADP-ribose residues onto protein acceptors; a process that, when repeated multiple times, leads to the formation of poly(ADPribose) chains on the protein. The presence of these chains alters the function of the target protein and promotes cell survival. PARP proteins are implicated in a variety of diseases, including cancer, neurodegenerative and inflammatory disorders. PARP-16 is a 322 amino acid poly (ADP-ribose) polymerase protein localized to the membrane. Expressed as three isoforms produced by alternative splicing, PARP-16 contains one PARP catalytic domain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PARP16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité