Anti-C16ORF61 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-9627R
BOSSBS-9627REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9627R
Anti-C16ORF61 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
C16orf61 belongs to the CMC1 family.
IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: C16ORF61
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité