Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLHL36 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-9628R-A488
BOSSBS-9628R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-9628R-A488
Anti-KLHL36 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
C16orf44 is a 616 amino acid protein that contains six Kelch repeats, one BTB/POZ domain and one BTB/Kelch associated (BACK) domain. C16orf44 is believed to play a role in protein ubiquitination and may function as a substrate-specific adapter of an E3 ubiquitin-protein ligase complex. E3 ligases accept a ubiquitin residue from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme and immediately transfer that residue to a protein that is targeted for degradation. Specifically, C16orf44 interacts with CUL-3, a member of the cullin family of mediators that participate in the selective targeting of proteins for ubiquitin-mediated proteolysis. Due to alternative splicing events, two isoforms of C16orf44 are expressed.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KLHL36
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité