Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C16orf57 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9631R-A680
BOSSBS-9631R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9631R-A680
Anti-C16orf57 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Involvement in disease; Defects in C16orf57 are the cause of poikiloderma with neutropenia (PN). PN is a genodermatosis characterised by poikiloderma, pachyonychia and chronic neutropenia. The disorder starts as a papular erythematous rash on the limbs during the first year of life. It gradually spreads centripetally and, as the papular rash resolves, hypo- and hyperpigmentation result, with development of telangiectasias. Another skin manifestation is pachyonychia, but alopecia and leukoplakia are distinctively absent. One of the most important extracutaneous symptoms is an increased susceptibility to infections, mainly affecting the respiratory system, primarily due to a chronic neutropenia and to neutrophil functional defects. Bone marrow abnormalities account for neutropenia and may evolve into myelodysplasia associated with the risk of leukemic transformation. Poikiloderma with neutropenia shows phenotypic overlap with Rothmund-Thomson syndrome.

Type: Primary
Antigen: C16orf57
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 171-265/265
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité