Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDZD9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-9632R-A647
BOSSBS-9632R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9632R-A647
Anti-PDZD9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
PDZD9 (PDZ domain containing 9) is a 264 amino acid protein that contains one PDZ (DHR) domain and participates in protein binding. Conserved in chimpanzee, dog, cow, mouse and rat, PDZD9 exists as two alternatively spliced isoforms and is encoded by a gene that maps to human chromosome 16p12.1. Chromosome 16 encodes over 900 genes, approximately 90 million base pairs, makes up nearly 3% of human cellular DNA and is associated with a variety of genetic disorders. Giant axonal neuropathy, a nervous system disorder characterized by increasing malfunction with growth, and the rare disorder Rubinstein-Taybi syndrome, characterized by mental retardation and predisposition to tumor growth and white blood cell neoplasias, are associated with chromosome 16. Crohn's disease, a gastrointestinal inflammatory condition, and systemic lupus erythematosis are also associated with chromosome 16.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PDZD9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité