Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IDH1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-9634R-HRP
BOSSBS-9634R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-9634R-HRP
Anti-IDH1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The Isocitrate dehydrogenase cytoplasmic enzyme is a homodimer of 416 residues that belongs to the isocitrate and isopropylmalate dehydrogenases family. IDHC catalyzes the third step of the citric acid cycle, which involves the oxidative decarboxylation of isocitrate, forming ?ketoglutarate and CO2 in a two step reaction. The first step involves the oxidation of isocitrate to the intermediate oxalosuccinate, while the second step involves the production of ?ketoglutarate. During this process, either NADH or NADPH is produced along with CO2. Ca2+ can bind to IDHC as a complex with isocitrate, acting as a competitive inhibitor of Mg2+. The IDHC enzyme is inactivated by phosphorylation at Ser-113 and contains a clasp-like domain wherein both polypeptide chains in the dimer interlock. IDHC is expressed in a wide range of species and also in organisms that lack a complete citric acid cycle.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: IDH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité