Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC39A11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-9635R-A555
BOSSBS-9635R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9635R-A555
Anti-SLC39A11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Zinc is an essential cofactor that is involved in cell growth and development, as well as in protein, nucleic acid and lipid metabolism. The transport of zinc across the cell membrane is crucial for correct enzyme and overall cell function. SLC39A11 (solute carrier family 39 (metal ion transporter), member 11), also known as ZIP11 (Zrt- and Irt-like protein 11), is a 342 amino acid multi-pass membrane protein belonging to the ZIP transporter family. Expressed as multiple alternatively spliced isoforms, SLC39A11 acts as a zinc-influx transporter and is encoded by a gene located on human chromosome 17, which comprises over 2.5% of the human genome and encodes over 1,200 genes, some of which are involved in tumor suppression and in the pathogenesis of Li-Fraumeni syndrome, early onset breast cancer and a predisposition to cancers of the ovary, colon, prostate gland and fallopian tubes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC39A11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité