Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCTD11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9637R-CY5
BOSSBS-9637R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9637R-CY5
Anti-KCTD11 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The KCTD11 gene encodes a protein that has been identified as a suppressor of Hedgehog signaling. Its inactivation might lead to a deregulation of the tumor promoting Hedgehog pathway in medulloblastoma. Plays a role as a marker and a regulator of neuronal differentiation; Up-regulated by a variety of neurogenic signals, such as retinoic acid, epidermal growth factor/EGF and NGFB/nerve growth factor. Induces apoptosis, growth arrest and the expression of cyclin-dependent kinase inhibitor CDKN1B. Plays a role as a tumor repressor and inhibits cell growth and tumorigenicity of medulloblastoma (MDB). Functions as antagonist of the Hedgehog pathway on cell proliferation and differentiation by affecting the nuclear transfer of transcrition factor GLI1, thus maintaining cerebellar granule cells in undifferentiated state.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KCTD11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité