Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DERP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-9638R-A750
BOSSBS-9638R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9638R-A750
Anti-DERP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
DERP6, is a 316 amino acid protein that localizes to the cytoplasm and exists as multiple alternatively spliced isoforms. Expressed ubiquitously with highest expression in liver, heart, testis, brain and skeletal muscle, DERP6 is thought to be involved in p53-mediated transcriptional regulation. The gene encoding DERP6 maps to human chromosome 17, which comprises over 2.5% of the human genome and encodes over 1200 genes. Two key tumour suppressor genes are associated with chromosome 17, namely, p53 and BRCA1. tumour suppressor p53 is necessary for maintenance of cellular genetic integrity by moderating cell fate through DNA repair versus cell death. Malfunction or loss of p53 expression is associated with malignant cell growth and Li-Fraumeni syndrome. Like p53, BRCA1 is directly involved in DNA repair, though specifically it is recognised as a genetic determinant of early onset breast cancer and predisposition to cancers of the ovary, colon, prostate gland and fallopian tubes.

Type: Primary
Antigen: DERP6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 221-316/316
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité