Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C17ORF64 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9643R
BOSSBS-9643REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9643R
Anti-C17ORF64 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
C17orf64 is a 562 amino acid protein that is encoded by a gene mapping to human chromosome 17. Chromosome 17 makes up over 2.5% of the human genome with about 81 million bases encoding over 1,200 genes. Two key tumor suppressor genes are associated with chromosome 17, namely, p53 and BRCA1. Tumor suppressor p53 is necessary for maintenance of cellular genetic integrity by moderating cell fate through DNA repair versus cell death. Malfunction or loss of p53 expression is associated with malignant cell growth and Li-Fraumeni syndrome. Like p53, BRCA1 is directly involved in DNA repair, specifically it is recognized as a genetic determinant of early onset breast cancer and predisposition to cancers of the ovary, colon, prostate gland and fallopian tubes. Chromosome 17 is also linked to neurofibromatosis, a condition characterized by neural and epidermal lesions, and dysregulated Schwann cell growth. Alexander disease, Birt-Hogg-Dube syndrome and Canavan disease are also associated with chromosome 17.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: C17ORF64
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité