Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C18orf1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9652R-A680
BOSSBS-9652R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9652R-A680
Anti-C18orf1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Functions as a negative regulator of TGF-beta Signalling and thereby probably plays a role in cell proliferation, differentiation, apoptosis, motility, extracellular matrix production and immunosuppression. In the canonical TGF-beta pathway, ZFYVE9/SARA recruits the intracellular signal transducer and transcriptional modulators SMAD2 and SMAD3 to the TGF-beta receptor. Phosphorylated by the receptor, SMAD2 and SMAD3 then form a heteromeric complex with SMAD4 that translocates to the nucleus to regulate transcription. Through interaction with SMAD2 and SMAD3, LDLRAD4 may compete with ZFYVE9 and SMAD4 and prevent propagation of the intracellular signal.

Type: Primary
Antigen: C18orf1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 6-100/306
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité