Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EFR3A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-9662R-A680
BOSSBS-9662R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9662R-A680
Anti-EFR3A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
EFR3A is a plasma membrane protein that contains 821 amino acids and belongs to the EFR3 family. EFR3A is alternatively spliced creating three isoforms and is encoded by a gene that maps to human chromosome 8. Human chromosome 8 consists of nearly 146 million base pairs, encodes over 800 genes and is associated with a variety of diseases and malignancies. Schizophrenia, bipolar disorder, Trisomy 8, Pfeiffer syndrome, congenital hypothyroidism, Waardenburg syndrome and some leukaemias and lymphomas are thought to occur as a result of defects in specific genes that map to chromosome 8.

Type: Primary
Antigen: EFR3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 15-120/821
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité