Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-9663R-CY7
BOSSBS-9663R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9663R-CY7
Anti-MUL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Exhibits weak E3 ubiquitin-protein ligase activity. E3 ubiquitin ligases accept ubiquitin from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme in the form of a thioester and then directly transfer the ubiquitin to targeted substrates. Can ubiquitinate AKT1 preferentially at 'Lys-284' involving 'Lys-48'-linked polyubiquitination and seems to be involved in regulation of Akt signaling by targeting phosphorylated Akt to proteosomal degradation. Proposed to preferentially act as a SUMO E3 ligase at physiological concentrations. Plays a role in the control of mitochondrial morphology. Promotes mitochondrial fragmentation and influences mitochondrial localization. The function may implicate its abilty to sumoylate DNM1L. Inhibits cell growth. When overexpressed, activates JNK through MAP3K7/TAK1 and induces caspase-dependent apoptosis. Involved in the modulation of innate immune defense against viruses by inhibiting DDX58-dependent antiviral response. Can mediate DDX58 sumoylation and disrupt its polyubiquitination.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MUL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité