Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DUX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-9664R-CY5
BOSSBS-9664R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-9664R-CY5
Anti-DUX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
DUX3 belongs to the paired homeobox family and contains 2 homeobox DNA-binding domains. It expressed in hepatoma Hep3B cells. DUX genes are present in 3.3-kilobase elements, a tandem repeat family scattered in the genome found on the short arms of all acrocentric chromosomes as well as on several other chromosomes. May be functional despite lack of introns and of a poly(A) addition signal. Two different isoforms are known.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DUX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité